Learn More
Invitrogen™ LAMP1 Monoclonal Antibody (07), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
121.00 € - 361.00 €
Spezifikation
Antigen LAMP1
Klon 07
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30019444
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA552096
100 μL
361.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30019438
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA552097
20 μL
121.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
LAMP1 Monoclonal antibody specifically detects LAMP1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
LAMP1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
20mM HEPES with 150mM NaCl, 8% sucrose, 0.02% Tween 80 and no preservative; pH 8.0
120 kDa lysosomal membrane glycoprotein; AI196048; CD107 antigen-like family member A; CD107a; I79_011073; Lamp I; LAMP1; LAMP-1; LAMPA; LGP120; LGP-120; LGPA; LGP-A; lysosomal associated membrane protein 1; Lysosomal associated membrane protein 1 (120 kDa); lysosomal membrane glycoprotein 1; lysosomal membrane glycoprotein A; lysosomal-associated membrane protein 1; lysosome-associated membrane glycoprotein 1; LYSOSOME-ASSOCIATED MEMBRANE GLYCOPROTEIN 1 PRECURSOR (LAMP-1) (LGP-A) (LGP-120) (CD107A) (P2B); lysosome-associated membrane protein 1; P2B
Recombinant Human LAMP1 protein (Ala 29-Met382).
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
LAMP1
07
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
Human
P11279
3916
IgG1
Protein A