Learn More
LAMP1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Product Code. p-7212482 Shop All Proteintech Products
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Unit Size:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Product Code. Menge unitSize
16876765 20 μL 20 Mikroliter
16866765 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Product Code. 16876765
Brand: Proteintech 552731AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Rabbit Polyclonal Antibody
Lysosomes are membrane-bound vacuoles which play a critical role in cellular metabolism. These organelles participate in endocytosis, the synthesis and assembly of acid hydrolases, act as sites for digestion of foreign materials and for specialized autolytic cellular processes. Membrane-associated glycoproteins have an important role in normal lysosomal function. Lamp1, also known as lysosome associated membrane protein 1, is a heavily glycosylated membrane protein of the lysosome. It contains a putative signal peptide, 18 sites for N-linked glycosylation, a single membrane-spanning segment and a short (11 amino acid) cytosolic tail.
Specifications
Antigen LAMP1
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.45 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen LAMP1
Gen-Zugriffsnummer P11279
Gen-Alias CD107a, LAMP 1, LAMP1, LAMPA, LGP120
Gensymbole LAMP1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3916
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG