Learn More
Lanabecestat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489696
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16489696 50 mg -
16484436 100 mg -
16460036 2 mg -
16453148 10 mg 10 Milligramm
16405887 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16489696 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100740
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Lanabecestat (AZD3293) is a potent, orally active and blood-brain barrier penetrating BACE1 inhibitor with a Ki of 0.4 nM. Lanabecestat is used for the research of Alzheimer's disease.
Lanabecestat (AZD3293) is a potent, orally active and blood-brain barrier penetrating BACE1 inhibitor with a Ki of 0.4 nM. Lanabecestat is used for the research of Alzheimer's disease.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanabecestat
CAS 1383982-64-6
Farbe Earth Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H28N4O
Menge 50 mg
Synonym AZD3293 LY3314814
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (242.41 mM)
SMILES CC#CC1=CC(C2=CC([C@@]34N=C(C)C(N)=N4)=C(C[C@@]53CC[C@@H](OC)CC5)C=C2)=CN=C1
Molekulargewicht (g/mol) 412.53
Formelmasse 412.53
Reinheit (%) 98.55%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration