missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Langerin/CD207 Antibody (LGRN/7430), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18603545 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18603545 20 μg 20 Mikrogramm
18607924 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18603545 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP32055620ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Langerin/CD207 Monoclonal antibody specifically detects Langerin/CD207 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Langerin/CD207
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon LGRN/7430
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias CD207 antigen, CD207 antigen, langerin, CD207 molecule, langerin, CLEC4KLangerhans cell specific c-type lectin, C-type lectin domain family 4 member K, C-type lectin domain family 4, member K, Langerin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa50-250) of human Langerin/CD207 protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet metabolism, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 50489
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.