Learn More
Langerin/CD207 Antibody (LGRN/7541), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200004407 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18620005 20 μg 20 Mikrogramm
18623545 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18620005
Marke: Novus Biologicals NBP32055720ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Langerin/CD207 Monoclonal antibody specifically detects Langerin/CD207 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Langerin/CD207
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon LGRN/7541
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias CD207 antigen, CD207 antigen, langerin, CD207 molecule, langerin, CLEC4KLangerhans cell specific c-type lectin, C-type lectin domain family 4 member K, C-type lectin domain family 4, member K, Langerin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa50-250) of human Langerin/CD207 protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet metabolism, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 50489
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG