Learn More
Lanosterol, TRC
Artikelnummer. 30473648
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473648 10 mg 10 Milligramm
30482079 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30473648 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL17458310MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-63-0
Summenformel C30 H50 O
Molekulargewicht (g/mol) 426.72
Synonym Lanosta-8,24-dien-3-ol, (3β)- (9CI, ACI), (3β)-Lanosta-8,24-dien-3-ol (ACI), Lanosta-8,24-dien-3β-ol (8CI), Lanostadien-3β-ol (7CI), Lanosterol (6CI), 3β-Hydroxy-lansota-8,24-dien-21-oic acid, 3β-Hydroxylanosta-8,24-diene, 4,4,14α-Trimethylcholesta-8,24-dien-3β-ol, 5α-Lanosta-8,24-dien-3β-ol, Lanosta-8,24-dienol, Lanosterin, Lanster, MeSH ID: D007810, NSC 60677
IUPAC-Name (3S,5R,10S,13R,14R,17R)-4,4,10,13,14-Pentamethyl-17-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@@]2(C)C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]4CC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanosterol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H50O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h10,21-22,25-26,31H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22-,25+,26+,28-,29-,30+/m1/s1
Formelmasse 426.3862
Reinheit (%) >95%