Learn More
Lansoprazole, 98+%, Thermo Scientific™
A proton pump inhibitor
77.70 € - 556.00 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 103577-45-3 |
|---|---|
| Summenformel | C16H14F3N3O2S |
| Molekulargewicht (g/mol) | 369.362 |
| MDL-Nummer | MFCD00866873 |
| InChI-Schlüssel | MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | lansoprazole, prevacid, bamalite, monolitum, lansoprazol, agopton, limpidex, ogastro, lanzor, opiren |
| PubChem CID | 3883 |
| ChEBI | CHEBI:6375 |
| IUPAC-Name | 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole |
| SMILES | CC1=C(C=CN=C1CS(=O)C2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15414479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62008.ME |
500mg |
77.70 €
500 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-09-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15494469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62008.03 |
1g |
130.00 €
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15404479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62008.06 |
5g |
556.00 €
5 Gramm |
Verfügbar ab: 21-09-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 103577-45-3 | |
| 369.362 | |
| MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N | |
| 3883 | |
| 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole |
| C16H14F3N3O2S | |
| MFCD00866873 | |
| lansoprazole, prevacid, bamalite, monolitum, lansoprazol, agopton, limpidex, ogastro, lanzor, opiren | |
| CHEBI:6375 | |
| CC1=C(C=CN=C1CS(=O)C2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F |
Spezifikation
| Lansoprazole | |
| C16H14F3N3O2S | |
| 14,5362 | |
| MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole | |
| 3883 | |
| 369.36 |
| 103577-45-3 | |
| MFCD00866873 | |
| lansoprazole, prevacid, bamalite, monolitum, lansoprazol, agopton, limpidex, ogastro, lanzor, opiren | |
| CC1=C(C=CN=C1CS(=O)C2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F | |
| 369.362 | |
| CHEBI:6375 | |
| ≥98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : DD9487500
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold