Learn More
Lansoprazol N-Oxid, TRC
Artikelnummer. 30134478
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134478 25 mg 25 Milligramm
30008379 10 mg 10 Milligramm
30007126 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134478 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL17503525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 213476-12-1
Summenformel C16 H14 F3 N3 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 385.36
Synonym 2-[(RS)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. A (EP), Lansoprazole N-Oxide
IUPAC-Name 2-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-Trifluorethoxy)Pyridin-1-ium-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(RS)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole (Lansoprazole N-Oxide)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(24)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)
Formelmasse 385.0708
Reinheit (%) >95%