Learn More
Lansoprazol-Sulfon-Noxid, TRC
Artikelnummer. 30138774
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138774 25 mg 25 Milligramm
30134249 50 mg 50 Milligramm
30011680 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138774 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL17503025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 953787-54-7
Summenformel C16 H14 F3 N3 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 401.36
Synonym Lansoprazole Sulphone N-Oxide, Lansoprazole Sulfone N-Oxide
IUPAC-Name 2-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-Trifluorethoxy)pyridin-1-ium-2-yl]methylsulfonyl]-1H-benzimidazol
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lansoprazole Sulphone N-Oxide
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14F3N3O4S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)26-9-16(17,18)19)8-27(24,25)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)
Formelmasse 401.0657