Learn More
Lansoprazol Sulfon, TRC
Artikelnummer. 30004487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004487 100 mg 100 Milligramm
30008881 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30004487 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCL175026100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Add to basket
Add to basket
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131926-99-3
Summenformel C16 H14 F3 N3 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 385.36
Synonym 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. B (EP), Lansoprazole Sulphone, 1H-Benzimidazole, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]- (9CI), 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole, AG 1813, Lansoprazole sulfone
IUPAC-Name 2-[[3-Methyl-4-(2,2,2-Trifluorethoxy)Pyridin-2-yl]Methylsulfonyl]-1H-Benzimidazol
SMILES Cc1c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material Lansoprazole Sulfone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(20-7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(23,24)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
Formelmasse 385.0708
Reinheit (%) >95%