Learn More
Lansoprazol Sulfon, TRC
Artikelnummer. 30008881
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008881 10 mg 10 Milligramm
30004487 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008881 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL17502610MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131926-99-3
Summenformel C16 H14 F3 N3 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 385.36
Synonym 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. B (EP), Lansoprazole Sulphone, 1H-Benzimidazole, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]- (9CI), 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole, AG 1813, Lansoprazole sulfone
IUPAC-Name 2-[[3-Methyl-4-(2,2,2-Trifluorethoxy)Pyridin-2-yl]Methylsulfonyl]-1H-Benzimidazol
SMILES Cc1c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lansoprazole Sulfone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(20-7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(23,24)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
Formelmasse 385.0708
Reinheit (%) >95%