Learn More
Lansoprazolsulfon-N-oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 30459930
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459930 4 x 25 mg -
30051134 25 mg 25 Milligramm
30051072 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30459930 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0474.0800254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Lansoprazolsulfon-N-oxid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lansoprazole Sulphone N-Oxide
CAS 953787-54-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lansoprazole Sulphone N-Oxide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H14 F3 N3 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Lansoprazole Sulphone N-Oxide, Lansoprazole Sulfone N-Oxide
InChI-Formel InChI=1S/C16H14F3N3O4S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)26-9-16(17,18)19)8-27(24,25)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC-Name 2-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-1-ium-2-yl]methylsulfonyl]-1H-benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 401.36
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 401,0657 g/mol