Learn More
Lanthanchlorid, 7-Hydrat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15587994 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15587994 100 g Weithalsflasche Braunglas 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15587994 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 225505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.66 €
    298.23 € / 100 Gramm
    Sparen 89.43 €
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Zur Flammenverstärkung in der Atomabsorptionsspektrometrie
Identifiants chimiques
CAS 10099-58-8
Summenformel Cl3La
Molekulargewicht (g/mol) 245.26
MDL-Nummer MFCD00011068
InChI-Schlüssel ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Lanthan(3+)-trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spécification
Chemischer Name oder Material Lanthanchlorid
Namenshinweis 7-Hydrate
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Menge 100 g
Formelmasse 371.38
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lanthanum (III) chloride heptahydrate
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Conseils de prudence
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum (III) chloride heptahydrate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.