Learn More
Lanthanchlorid-Freisetzungsmittel: 1 % La (aus Oxid) in 2 % HCl, VHG™
Beschreibung
Lanthanchlorid-Freisetzungsmittel: 1 % La (aus Oxid) in 2 % HCl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lanthanum |
| CAS | 7439-91-0 |
| Verfahren | AA/GFAA |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Lanthanum |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | La |
| Synonym | La |
| InChI-Formel | InChI=1S/La |
| SMILES | [La] |
| IUPAC-Name | Lanthan |
| Mehr anzeigen |