Learn More
Lanthanchlorid, Trennmittellösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 15456295
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15456295 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15456295 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039036.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum chloride
CAS 10099-58-8
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
Summenformel Cl3La
MDL-Nummer MFCD00011068
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
InChI-Schlüssel ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
IUPAC-Name lanthanum(3+) trichloride
Molekulargewicht (g/mol) 245.26