Learn More
Lanthanchlorid-Lösung EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12960574 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
12960574 1000 ml 1000 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 12960574
Marke: Fisher Chemical RP 238 1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
Verpackung Flasche
CAS 33820-53-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lantanchlorid-Lösung
Hinweise zur Reinheitsqualität EU Ph Ref: 1114001
Summenformel C15H23N3O4
Konzentration 100  μg/mL
InChI-Schlüssel NEKOXWSIMFDGMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(C)C)[N+](=O)[O-]
Element Lantanchlorid-Lösung
IUPAC-Name 2,6-Dinitro-4-propan-2-yl-N,N-dipropylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 309.366
PubChem CID 36606
Menge 1000 ml
ChEBI CHEBI:82189
Güte Eu. Ph.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Lanthanum chloride solution. European Pharmacopoeia Ref: 1114001 (RP 238)