Learn More
Lanthan(III)-bromidhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049201
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15476005 10 g 10 Gramm
11332298 50 g 50 Gramm
11322298 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15476005
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013198.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 224183-16-8 | Br3La | 378.62 g/mol
Lanthanum(III) bromide is used as a scintillation material in certain applications. It is used in gamma spectroscopy radioisotope detection. It is used as a source of lanthanum in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 224183-16-8
Summenformel Br3La
Molekulargewicht (g/mol) 378.62
MDL-Nummer MFCD00798151
InChI-Schlüssel XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
Synonym lanthanum iii bromide hydrate, acmc-1chtf, lanthanum bromide hydrate, lanthanum bromide-water 1/3/1
PubChem CID 71317322
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[La+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) bromide hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Lanthan(3+);tribromid;hydrat
Formelmasse 378.62 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton
Empfindlichkeit Hygroskopisch