Learn More
Lanthan(III)-Bromid, UltraDry, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348697
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11348697 2 g 2 Gramm
11338697 10 g 10 Gramm
11405080 50 g 50 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11348697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035800.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13536-79-3 | Br3La | 378.62 g/mol
It is used as a scintillation material in certain application, as a source in the synthesis of lanthanum & its derivatives CsNaLa6Br14N2 and La3Br6N which contain rare bitetrahedral structural units..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13536-79-3
Summenformel Br3La
Molekulargewicht (g/mol) 378.62
MDL-Nummer MFCD00016161
InChI-Schlüssel XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name lanthanum(3+) tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[La+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) bromide
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Perlen
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 378.62
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch