Learn More
Lanthan(III)chlorid-Heptahydrat, Puriss. p.a., ≥99 %, Solstice
Artikelnummer. 15613520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
6 x 100 g
6 x 1 ea.
Je 1
Verpackung:
Ampulle
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
100 Gramm
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15613520 6 x 100 g Poly-Flasche 6 Stück
15603520 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15633650 Je 1 Ampulle 1 Stück
15643650 6 x 1 ea. Ampulle 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15613520 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 318206X100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00 €
    591.48 € / 6 Stück
    Sparen 53.52 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für 1 l Standardlösung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-84-0
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthan(III)-Chlorid-Heptahydrat
Schmelzpunkt 91 °C (Zerlegung)(Literatur)
Namenshinweis Puriss. P.A., ≥99%
CAS Max. % ≤100.0000%
Physikalische Form Solid
Menge 6 x 100 g
Summenformel Cl3H14LaO7
Strukturformel LaCl3 · 7H2O
MDL-Nummer MFCD00149756
UN-Nummer UN3260
InChI-Schlüssel FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
IUPAC-Name Lanthan(3+) Heptahydrat Trichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 371.36
Formelmasse 371.37
Reinheit (%) >99%
Güte Puriss. p.a.
Verpackung Poly-Flasche