Learn More
Lanthan(III)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023280
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11482658 25 g 25 Gramm
11492658 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11482658
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16673.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13709-38-1 | F3La | 195.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 13709-38-1
Summenformel F3La
Molekulargewicht (g/mol) 195.90
MDL-Nummer MFCD00011073
InChI-Schlüssel BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name lanthanum(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[La+3]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) fluoride
Schmelzpunkt 1493°C
Menge 25 g
Strukturformel LaF3
Formelmasse 195.9
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 5.936
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.