Learn More
Lanthan(III)-fluorid, wasserfrei, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Artikelnummer. 11386348
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11386348
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011273.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13709-38-1 | F3La | 195.90 g/mol
Lanthanum(III) fluoride is used in phosphor lamp coating, carbon arc electrodes and in lasers. It is also used in fluoride selective electrodes. Further, it is used as a non-ferrous metal additive and used in metal alloys.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13709-38-1
Summenformel F3La
Molekulargewicht (g/mol) 195.90
MDL-Nummer MFCD00011073
InChI-Schlüssel BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name lanthanum(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[La+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) fluoride, anhydrous
Schmelzpunkt 1493°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
Formelmasse 195.9
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White crystalline
Dichte 5.936