Learn More
Lanthan(III)-hydroxid, 99.95 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314798
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11314798 50 g 50 Gramm
11324798 250 g -
2 options
Artikelnummer. 11314798
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043123.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14507-19-8 | La(OH)3
Lanthanum(III) hydroxide is used in three way catalyst, glass, ceramic and electronic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14507-19-8
Summenformel La(OH)3
MDL-Nummer MFCD00016160
Synonym lanthanum hydroxide, la oh 3, lanthanum hydroxide van, lanthanum 3+ trihydroxide, acmc-1c707, lanthanum 3+ ion trihydroxide, lanthanum iii hydroxide trace rare earth metals basis 50g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum (III) hydroxide
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in strong acids.
Formelmasse 189.93
Reinheit (%) 99.95%