Learn More
Lanthan(III)-iodid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050188
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11358697 1 g 1 Gramm
11368697 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11358697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035801.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13813-22-4 | I3La | 519.62 g/mol
Lanthanum(III) iodide is used as a catalyst in the transesterification of N-acyloxazolidinones with alcohol gives the corresponding esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13813-22-4
Summenformel I3La
Molekulargewicht (g/mol) 519.62
MDL-Nummer MFCD00049470
InChI-Schlüssel KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name lanthanum(3+) triiodide
SMILES [I-].[I-].[I-].[La+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) iodide
Schmelzpunkt 772°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Perlen
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 519.62
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch