Learn More
Lanthan(III)-iodid, ultratrocken, 99.995+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059414
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11415310
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044548.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13813-22-4 | I3La | 519.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13813-22-4
Summenformel I3La
Molekulargewicht (g/mol) 519.62
MDL-Nummer MFCD00049470
InChI-Schlüssel KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name lanthanum(3+) triiodide
SMILES [I-].[I-].[I-].[La+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum (III) iodide
Schmelzpunkt 772°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Perlen
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 519.62
Reinheit (%) ≥99.995%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Moisture sensitive