Learn More
Lanthan(III) Nitrathexahydrat, Solstice
Artikelnummer. 15646040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15646040 500 g 500 Gramm
15636040 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15646040 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 61520500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00 €
    850.92 € / 500 Gramm
    Sparen 79.08 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss., p.a., ≥ 99.0 % (Titration)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10277-43-7
Summenformel H12LaN3O15
Molekulargewicht (g/mol) 433.01
MDL-Nummer MFCD00149751
InChI-Schlüssel GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Lanthan(III)-nitrathexahydrat, Lanthannitrathexahydrat, Lanthan(III)-nitrat, Hexahydrat 1:3:6, Lanthannitrat, 6-Hydrat, Lanthannitrathexahydrat,, Lanthan3+-Hexahydrattrinitronat, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
IUPAC-Name Lanthan(3+);trinitrat;hexahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[La+3 ]
Specifications
Siedepunkt 126 °C
Chemischer Name oder Material Lanthan(III)-Nitrathexahydrat
Schmelzpunkt 40 °C
Menge 500 g
Aussehen Kristallin
Prozentgehaltsbereich ≥ 99,0%
Strukturformel La(NO3)3 · H2O
UN-Nummer UN1477
Löslichkeitsinformationen 1580 g/L in Wasser
Formelmasse 433,01 g/mol
Reinheit (%) ≥99 % (Titration)
Güte ACS