Learn More
Lanthan(III)-nitrat-Hexahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072242 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15636040
Marke: Honeywell-Fluka 61520100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Puriss., p.a., ≥ 99.0 % (Titration)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10277-43-7
Summenformel H12LaN3O15
Molekulargewicht (g/mol) 433.01
MDL-Nummer MFCD00149751
InChI-Schlüssel GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Lanthan(III)-nitrathexahydrat, Lanthannitrathexahydrat, Lanthan(III)-nitrat, Hexahydrat 1:3:6, Lanthannitrat, 6-Hydrat, Lanthannitrathexahydrat,, Lanthan3+-Hexahydrattrinitronat, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
IUPAC-Name Lanthan(3+);trinitrat;hexahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[La+3 ]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthan(III)-Nitrathexahydrat
Menge 100 g
Strukturformel La(NO3)3 · H2O
UN-Nummer UN1477
Formelmasse 433.01 mol
Reinheit (%) ≥99 % (Titration)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lanthanum nitrate hexahydrate