Learn More
Lanthan(III)-nitrid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050723
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11358108 5 g -
11348108 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11358108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039342.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 25764-10-7 | LaN | 152.912 g/mol
Lanthanum(III) nitride is used as a precursor along with silicon alkoxide to synthesize La9.33Si6O26, which finds application as electrolytes for solid oxide fuel cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25764-10-7
Summenformel LaN
Molekulargewicht (g/mol) 152.912
MDL-Nummer MFCD00049962
InChI-Schlüssel QCLQZCOGUCNIOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum nitride, lanthanum iii nitride, lanthanumylidyneamine
PubChem CID 117627
IUPAC-Name Asanylidynelanthan
SMILES N#[La]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) nitride
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in acid.
Formelmasse 152.91
Reinheit (%) 99.9%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lanthanum (III) nitride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lanthanum nitride