Learn More
Lanthan(III)-oxalat-Decahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392288
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392288 50 g 50 Gramm
11382288 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11392288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013196.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 537-03-1
Summenformel C6La2O12
Molekulargewicht (g/mol) 541.865
MDL-Nummer MFCD00150540
InChI-Schlüssel OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H
Synonym lanthanum oxalate, lanthanum iii oxalate, acmc-1bafu, lanthanum 3+ ; oxalate, dilanthanum 3+ trioxalate ion, dilanthanum 3+ trioxalate, lanthanum iii oxalate decahydrate, reacton, ethanedioic acid,lanthanum 3+ salt,hydrate 3:2:9, lanthanum, m-ethanedioato 2--ko1,ko2':ko1',ko2 bis ethanedioato 2--ko1,ko2 di
PubChem CID 164654
IUPAC-Name Lanthan(3+);oxalat
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[La+3].[La+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) oxalate decahydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel La2(C2O4)3·10H2O
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 722.02 (541.87 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton
Empfindlichkeit Hygroskopisch