Learn More
Lanthan(III)-oxid, 91 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10167180 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10167180 250 g 250 Gramm
10035710 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10167180 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 413022500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Lanthan(III)-oxid, 91 %, La2O3, CAS-Nummer 1312-81-8, 100 g, min. 89 %, 4200, 0 °C, weiß bis grau, 215-200-5, 325.82, HYGROSKOPISCH, GHS H-Satz:Verursacht schwere Augenreizungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1312-81-8
Summenformel La2O3
Molekulargewicht (g/mol) 325.82
MDL-Nummer MFCD00011071
Specifications
Siedepunkt 4200.0°C
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) oxide
Schmelzpunkt 2315.0°C
Namenshinweis 91%
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 89% min
Strukturformel La2O3
Merck Index 15, 5414
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 325.82
Reinheit (%) 91%