Learn More
Lanthan(III)-oxid, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483067 50 g 50 Gramm
15493067 250 g 250 Gramm
15473067 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15483067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13246.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1312-81-8 | La{2}O{3}
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 4200°C
Schmelzpunkt 2307°C
CAS 1312-81-8
Physikalische Form Fest
Menge 50 g
Summenformel La{2}O{3}
Reinheit (%) 99.9%