Learn More
Lanthan(III)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-222249 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10410671 250 g Glasflasche 250 Gramm
10398843 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10410671
Marke: Thermo Scientific Acros 199162500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1312-81-8 | La2O3 | 325.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-81-8
Summenformel La2O3
Molekulargewicht (g/mol) 325.82
MDL-Nummer MFCD00011071
Spezifikation
Siedepunkt 4200.0°C
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) oxide
Schmelzpunkt 2315.0°C
Namenshinweis 99.9%
Farbe Blau
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.85% min. (La2O3) TREO base
Strukturformel La2O3
Merck Index 15, 5414
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 325.82
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Glühverlust 3.0 % max. (1000°C)