Learn More
Lanthan(III)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10224751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10224751 100 g Glasflasche 100 Gramm
10137413 500 g Glasflasche 500 Gramm
13418438 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10224751 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 193291000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1312-81-8 | La2O3 | 325.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-81-8
Summenformel La2O3
Molekulargewicht (g/mol) 325.82
MDL-Nummer MFCD00011071
Spezifikation
Siedepunkt 4200.0°C
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) oxide
Schmelzpunkt 2315.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Masse, Kristalle, kristallines Pulver und/oder Stückchen
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.94% min. (La2O3) TREO base
Strukturformel La2O3
Merck Index 15,5414
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 325.82
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Glühverlust 2.0 % max. (1000°C)