Learn More
Lanthan(III)-phosphathydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051791
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11384987 5 g 5 Gramm
11374987 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11384987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041990.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14913-14-5 | LaO4P | 233.88 g/mol
It is an active pharmacetical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14913-14-5
Summenformel LaO4P
Molekulargewicht (g/mol) 233.88
MDL-Nummer MFCD00150248
InChI-Schlüssel LQFNMFDUAPEJRY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name lanthanum(3+) phosphate
SMILES [La+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) phosphate hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Klümpchen
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 233.88 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%