Learn More
Lanthan(III)-phosphathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058727
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11354798 25 g 25 Gramm
11364798 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11354798
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043125.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14913-14-5 | LaO4P | 233.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14913-14-5
Summenformel LaO4P
Molekulargewicht (g/mol) 233.88
MDL-Nummer MFCD00150248
InChI-Schlüssel LQFNMFDUAPEJRY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name lanthanum(3+) phosphate
SMILES [La+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum (III) phosphate hydrate
Physikalische Form Klümpchen
Menge 25 g
Formelmasse 233.88 (Anhydrous)