Learn More
Lanthan(III)-sulfat-Hydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11362288
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362288 250 g 250 Gramm
11372288 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013195.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57804-25-8
Summenformel La2O12S3
Molekulargewicht (g/mol) 565.98
MDL-Nummer MFCD00011070
InChI-Schlüssel VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-Name dilanthanum(3+) trisulfate
SMILES [La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) sulfate hydrate
Schmelzpunkt White heat (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,5363
Formelmasse 566.00 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 2.821 g/mL