Learn More
Lanthan(III)-sulfat-Hydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lanthanum(III) sulfate hydrate |
| Schmelzpunkt | White heat (decomposition) |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 50 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
| Merck Index | 14,5363 |
| Formelmasse | 566.00 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 99.99% |
| Güte | Reacton |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |
| Mehr anzeigen |