Learn More
Lanthanum(III) Trifluoromethanesulfonate, TRC
Artikelnummer. 30467463
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30467463 1 g 1 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30467463
Marke: Toronto Research Chemicals TRCL1750501G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) Trifluoromethanesulfonate
CAS 52093-26-2
Summenformel C3F9LaO9S3
Menge 1 g
Synonym 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid Lanthanum(3+) Salt, Trifluoromethanesulfonic Acid Lanthanum(3+) Salt, Lanthanum Triflate, Lanthanum Trifluoromethanesulfonate, Lanthanum Tris(trifluoromethanesulfonate), Lanthanum(3+) Triflate, Lanthanum(3+) Trifluoromethanesulfonate, Lanthanum(III) Triflate, Tris(trifluoromethanesulfonato)lanthanum
InChI-Formel InChI=1S/3CHF3O3S.La/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
SMILES [O-]S(C(F)(F)F)(=O)=O.[O-]S(C(F)(F)F)(=O)=O.[O-]S(C(F)(F)F)(=O)=O.[La+3]
IUPAC-Name lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate
Molekulargewicht (g/mol) 586.11
Formelmasse 586.76