Learn More
Lanthannitrat-Hexahydrat, TRC
Artikelnummer. 30477867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30477867 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30477867 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL1750585G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum Nitrate Hexahydrate
CAS 10277-43-7
Menge 5 g
Summenformel La . 3NO3 . 6H2O
InChI-Formel InChI=1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC-Name Lanthan(3+);trinitrat;hexahydrat
Formelmasse 432.9332