Learn More
Lanthanoxid, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10487640 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10487640 100 g Pulver im Kunststoffgefäß 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10487640 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. L/0510/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Siedepunkt 4200°C
Schmelzpunkt 2315°C
CAS 1312-81-8
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 100 g
Summenformel La2O3
MDL-Nummer 11071
Formelmasse 325.82g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß