Learn More
Lanthan, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11351449
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11351449
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013870.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1312-81-8 | La2O3 in 5% HNO3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-81-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel La2O3 in 5% HNO3
MDL-Nummer MFCD00011066
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5,0 %; Lanthan(III)-oxid:0,12%; Wasser:94,88%