Learn More
Lanthan, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11480370
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480370 500 mL 500 Milliliter
11341449 50 mL 50 Milliliter
11351449 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480370 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013870.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1312-81-8 | La2O3 in 5% HNO3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-81-8 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Summenformel La2O3 in 5% HNO3
MDL-Nummer MFCD00011066
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Menge 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5,0 %; Lanthan(III)-oxid:0,12%; Wasser:94,88%