Learn More
Lanthanlösung für ICP 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12943434 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
250 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12943434
Marke: Fisher Chemical S 029 100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile La
Konzentration 10±0.02 g/l
Typ Standards für die Massenspektrometrie
Element La
Solvent or Matrix Nitric Acid
Menge 500 ml