Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Elite Tb-anti-HIS Antibody
Artikelnummer. 10476768
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10476768 25 μg -
10326318 1 mg 1 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10476768
Marke: Invitrogen™ PV5863
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
LanthaScreen Elite Terbium-labeled anti-His-tag antibodies are used to indirectly label proteins tagged with 6XHis.
LanthaScreen Elite Terbium-labeled anti-His-tag antibodies are used to indirectly label proteins tagged with 6XHis. This can be advantageous when working with partially purified protein, or in cases in which direct labeling of the protein using amine-reactive Tb chelates negatively impacts protein activity. The Elite Tb-anti-HIS-tag antibody is a specialized antibody with a broader HIS-tag binding performance than our traditional Tb-anti-HIS-tag antibody.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Kinase Assay
Konzentration 0.46 mg/mL
Konjugat Tb (Terbium)/FITC
Molekulargewicht des Antigens 150 kDa
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Kinase Biology
Primär oder sekundär Primary
Verpackung 1 Each
Inhalt und Lagerung Elite Terbium-labeled anti-HIS antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Form Frozen
Anregung/Emission 340/490, 520 nm
Versandbedingung Dry Ice
Produktlinie LanthaScreen