Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Eu-anti-DYKDDDDK Antibody
LanthaScreen™ Eu-anti-DYKDDDDK Antibody
1088.00 € - 12830.00 €
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
10070808
|
Thermo Scientific™
PV6026 |
25 μg |
1088.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
10192928
|
Thermo Scientific™
PV6027 |
1 mg |
12830.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
LanthaScreen Europium-labeled anti-DYKDDDDK antibodies are used to indirectly label proteins tagged with DYKDDDDK (Flag). This can be advantageous when working with partially purified protein, or in cases in which direct labeling of the protein using amine-reactive Eu chelates negatively impacts protein activity.For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.