Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Eu-PY20 Antibody Kit
LanthaScreen™ Eu-PY20 Antibody Kit
Marke:  Thermo Scientific™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10013954
  • 1124.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-10-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
A general reagent to monitor tyrosine kinase activity, the PY20 antibody binds to phosphorylated tyrosines within a peptide or physiological protein substrate. For use in combination with AlexaFluor 647-poly-GT (PV5693) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Spezifikation
Spezifikation
Tyrosine kinases
0.53mg/mL
150kDa
RUO, RUO
Primary
Europium-labeled anti-PY20 antibody is supplied in HEPES-buffered saline. Store at -20°C.
Fluorescent
Dry Ice
TR-FRET
LanthaScreen™
Kinase Assay, Kinase Assay
Europium
25 μg
Pharma and Biopharma
1 Kit(s)
Biochemical europium phospho-specific activity
340⁄615
ABL1 G250E, CSF1R, CSK, EPHA5, KIT, PDGFRA V561D, SYK, TYRO3, ZAP70, FGFR1, FGFR2, EGFR, EPHB2, FGFR4, IGF1R, LYNA, MATK, MERTK, NTRK3, RET V804L, TEK, FLT1, MUSK, SRCN1, ABL1 E255K, EPHA4, FYN, PTK2, PTK2B, RET, ABL1 T315I, EPHA3, EPHB4, FLT3, FLT4, INSR, LCK, YES1, EGFR L858R, ERBB4, KDR, MET, TNK2, ABL1, ABL2, AXL, FGFR3, FGR, HCK, KIT V654A, EPHA1, EPHA8, EPHB3, INSRR, LYNB, NTRK1, PDGFRA D842V, SRMS, EGFR L861Q, EPHA2, FER, LTK, PDGFRA, EPHA7, EPHB1, FRK, ITK, FLT3 D835Y, SRC, BTK, FES, ERBB2, NTRK2
EGFR