Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Eu-Streptavidin
Artikelnummer. 10030548
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10030548
Marke: Invitrogen™ PV6025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
LanthaScreen™ Eu-Streptavidin
Das Europium-Streptavidin ist ein allgemeines Reagenz für die Assay-Entwicklung und bindet an biotinylierte Peptide oder physiologische Proteinsubstrate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration Siehe Analysenzertifikat
Konjugat Alexa Fluor 647, Europium
Beschreibung LanthaScreen™ Eu-Streptavidin, 1 mg, 0.25 mg/ml Konzentration, gefroren, 55 kDa Molekulargewicht, Alexa Fluor™ 647, Europiumfarbstoff, bei –20 °C lagern, 340/615, 665 nm Anregungs-/Emissionswellenlänge, für Target- und Lead-Identifizierung und -Validierung
Molekulargewicht 55 kDa
Menge 1 mg
Lagerungspuffer 10 mM HEPES (pH7.5),137 mM NaCl und 2.7 mM KCl (HEPES-gepufferte Kochsalzlösung)
Inhalt und Lagerung Europium-markiertes Streptavidin in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung. Bei -20 °C lagern.
Anregung/Emission 340/615, 665
Versandbedingung Trockeneis
Form Flüssig
Produktlinie LanthaScreen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie und Biopharmazie, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung,
Puffer 10 mM HEPES (pH-Wert 7,5), 137 mM NaCl und 2,7 mm KCl (HEPES-gepufferte Kochsalzlösung)
Produkttyp Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend)
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor 647, Europium