Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-AKT [pSer473] Antibody Kit
Artikelnummer. 10083013
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10083013 25 μg 1 Stück
10594624 1 mg 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10083013
Marke: Thermo Scientific™ PV5267
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
LanthaScreen™ Tb-labeled phospho-specific antibodies allow for the detection of intracellular post-translational modifications of specific target proteins.
  • LanthaScreen™ Tb-labeled phospho-specific antibodies allow for the detection of intracellular post-translational modifications of specific target proteins
  • To facilitate in-house kinase assay configuration and screening, we have developed a selection of Tb-labeled phospho-specific antibodies
  • These antibodies may be accessed in small scale and screening quantities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation Monoclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
Wirtsspezies Rabbit
Reinigungsverfahren Purified
Menge 25 μg
Inhalt und Lagerung Terbium labeled anti-AKT [pSer473] antibody in HEPES buffered saline (137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM HEPES pH 7.5). Storage is at -20°C
Form Liquid
Isotype IgG1
Zur Verwendung mit (Geräte) Microplate Reader
Wirt Abk. Rb
Marker 0.5 mg/mL
Reaktivität Human
Versandbedingung Dry Ice
Reaktivität Abk. Hu
Produktlinie LanthaScreen