Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-ERK2 [pThr185/pTyr187] Antibody
Artikelnummer. p-7181422
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10053904 25 μg 1 Stück
10637985 1 mg 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10053904
Marke: Thermo Scientific™ PV5209
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A part of the MAPK Pathway, ERK2 is phosphorylated at Thr185 and Tyr187 by the mitogen-activated protein kinase kinases 2 (MAP2K2).
  • A part of the MAPK Pathway, ERK2 is phosphorylated at Thr185 and Tyr187 by the mitogen-activated protein kinase kinases 2 (MAP2K2)
  • For use in combination with the LanthaScreen™ ERK2 A375 cell line (K1798) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konjugat Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
Menge 25 μg
Inhalt und Lagerung Terbium-labeled pERK2 (pThr185/pTyr187) antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Assay-Eingabe Cell-based terbium phospho-specific activity (stable)
Anregung/Emission 340/490, 520
Reaktivität Human
Versandbedingung Dry Ice
Anzeigewert End Point
Reaktivität Abk. Hu
Zielgen Ser/Thr Kinases, Tyrosine Kinases
Zieleintrag ERK2
Produktlinie LanthaScreen