Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-anti-phospho-p53 [pSer15] Antibody, 1 mg
Artikelnummer. 10083614
Change view
Click to view available options
:
1 mg
Artikelnummer.
10083614 1 mg
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10083614
Marke: Invitrogen™ PV5129
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
The p53 tumor suppressor protein is an essential component of many different signaling pathways.
The p53 tumor suppressor protein is an essential component of many different signaling pathways. The LanthaScreen™ antibody detects the phosphorylation of p53 at Ser15 by a range of kinases including DNA-PK, ATM, and ATR.
For use in combination with the Fluorescein-p53 (Ser15) peptide substrate (Cat. No. PV5132) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Ser/Thr kinases
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
Molekulargewicht des Antigens 150kDa
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Pharma and Biopharma
Primär oder sekundär Primary
Verpackung 1 Each
Inhalt und Lagerung Terbium-labeled p53 (pSer15) antibody in HEPES buffered saline.
Store at -20°C.
Nachweisverfahren Phosphorylation of p53
Anregung/Emission 340/490, 520 nm
Reaktivität Human
Versandbedingung Dry Ice
Anzeigewert End Point
Reaktivität Abk. Hu
Zielgen Ser/Thr Kinases
Produktlinie LanthaScreen
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.