Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-ubiquitin-FK2 Antibody Kit
Artikelnummer. 10419603
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10419603 25 μg 1 Stück
10504424 1 mg 1 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10419603
Marke: Thermo Scientific™ PV4752
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
LanthaScreen™ Tb-anti-ubiquitin-FK2 Antibody Kit
The Tb-anti-ubiquitin-FK2 antibody preferentially binds to mono- or poly-ubiquitinated proteins over free ubiquitin. This antibody can be used in combination with purified GFP-substrates, fluorescein-ubiquitin, or LanthaScreen™ cell lines to develop robust high-throughput biochemical or cell based assays for ubiquitination or deubiquitination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Biochemical Proteasome Assays
Konjugat Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
Beschreibung LanthaScreen™ Tb-anti-ubiquitin-FK2 Antibody Kit, 25μg, Human Species Reactivity, Tb (Terbium) Conjugate, 340/490nm Absorbance, 520nm Excitation, HEPES buffered saline Storage Buffer, Used for Pharma and Biopharma, Target and Lead Identification
Molekulargewicht des Antigens 150kDa
Reinigungsverfahren Purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Pharma and Biopharma
Primär oder sekundär Primary
Verpackung 1 Kit(s)
Inhalt und Lagerung Terbium-labeled anti-ubiquitin-FK2 antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Molekulargewicht des Antikörpers 150000 Da
Form Liquid
Format 384-well Plate
Anregung/Emission 340⁄490, 520
Zur Verwendung mit (Geräte) Microplate Reader
Reaktivität Human
Versandbedingung Dry Ice
Reaktivität Abk. Hu
Produktlinie LanthaScreen